Learn More
Fisherbrand™ Tarros de cristal de paredes rectas y transparentes con tapones de polipropileno blancos
Tienda Fisherbrand Productos
Click to view available options
Capacidad (métrico):
120 ml
240 ml
Tamaño de la unidad:
paquete de 12
paquete de 24
Especificaciones
Especificaciones
| Capacidad (métrico) | 120 ml |
| Capacidad (imperial) | 4 oz |
| Color | Ámbar |
| Diámetro exterior del cuello (métrico) | 54 mm |
| Diámetro interior del cuello (métrico) | 40 mm |
| Para utilizar con (aplicación) | Muestreo de suelos y aplicaciones ambientales |
| Incluye | Tapón |
| Material | De cristal |
| Cantidad | 24 |
| Color del tapón | Blanco |
| Mostrar más |