Learn More
Fisherbrand™ Tarros de cristal de paredes rectas y transparentes con tapones de polipropileno blancos
GREENER_CHOICE
Código de producto. 16114587 Tienda Fisherbrand Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Capacidad (métrico):
120 ml
240 ml
Tamaño de la unidad:
paquete de 12
paquete de 24
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Capacidad (métrico) unitSize
16114587 120 ml paquete de 24
16104487 240 ml paquete de 12
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 16114587
Promociones en material de vidrio
Usar código promocional 28509
Ver todas las promociones
Fecha estimada de envoi: 28-09-2026
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
El diseño color ámbar de boca ancha de vidrio sodocálcico tipo III de USP es ideal para muestras sólidas grandes y permite la extracción completa del contenido. Ideal para el muestreo de suelos y para aplicaciones medioambientales
Diseño sin hombros para obtener la máxima capacidad de almacenamiento. Boca ancha para facilitar el llenado
Especificaciones
Capacidad (métrico) 120 ml
Capacidad (imperial) 4 oz
Color Ámbar
Diámetro exterior del cuello (métrico) 54 mm
Diámetro interior del cuello (métrico) 40 mm
Para utilizar con (aplicación) Muestreo de suelos y aplicaciones ambientales
Incluye Tapón
Material De cristal
Cantidad 24
Color del tapón Blanco
Acabado del cuello 58-400
Certificaciones/conformidad El diseño transparente de boca ancha de vidrio sodocálcico tipo III de USP es ideal para muestras sólidas grandes y permite la extracción completa del contenido.
Closure Included Sí
Boca Ancha
Forma Forma redonda
Altura (métrico) 69 mm
Tipo de producto Tarro de lados rectos
Revestimiento del tapón Espuma de PTFE/polietileno
Material del cierre Polipropileno
Tamaño del tapón 58-400 mm
Diámetro (métrico) 60 mm
Tipo de tapón Tapón