Learn More
Aalborg™ Válvula estándar de aluminio
La válvula de aguja Aalborg™ para caudalímetro de aluminio está diseñada para aplicaciones de laboratorio e industriales para regular gases y líquidos corrosivos o para un servicio de alta pureza.
64.71€ - 147.34€
Especificaciones
Temperatura máx. de funcionamiento (métrico) | 65 °C |
---|---|
Tipo | Válvula estándar |
Código de producto | Marca | Caudal de aire | Para utilizar con (aplicación) | Caudal | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Caudal de aire | Para utilizar con (aplicación) | Caudal | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||
11892350
|
Aalborg™
VCHAB |
60000 mL/min | aguja metálica | 3500 ml/min |
64.71€
cada uno |
Fecha estimada de envío: 18-06-2024
Inicie sesión para ver el stock |
|||
11708798
|
Aalborg™
VCMAB |
20000 mL/min | Flujo medio | 1200 ml/min |
64.71€
cada uno |
Fecha estimada de envío: 05-06-2024
Inicie sesión para ver el stock |
|||
11882350
|
Aalborg™
VCL-AB |
2400 mL/min | Bajo caudal | 130 l/min |
147.34€
cada uno |
Fecha estimada de envío: 05-06-2024
Inicie sesión para ver el stock |
|||
Descripción
- Diseñado para aplicaciones industriales y de laboratorio para la regulación de gases y líquidos corrosivos o para un servicio de alta pureza.
- También pueden usarse como válvulas de cierre.
- Los cuerpos de las válvulas están reforzados por valvas metálicas estructuralmente rígidas.
- Las carcasas están hechas de aluminio anodizado, mientras que los casquillos están hechos de latón chapado o acero inoxidable 316.
Especificaciones
65 °C | |
Válvula estándar |