Learn More
Aalborg™ Válvula estándar de aluminio
La válvula de aguja Aalborg™ para caudalímetro de aluminio está diseñada para aplicaciones de laboratorio e industriales para regular gases y líquidos corrosivos o para un servicio de alta pureza.
Marca: Aalborg™ VCHAB
Detalles adicionales : Peso : 0.04000kg
Descripción
- Diseñado para aplicaciones industriales y de laboratorio para la regulación de gases y líquidos corrosivos o para un servicio de alta pureza.
- También pueden usarse como válvulas de cierre.
- Los cuerpos de las válvulas están reforzados por valvas metálicas estructuralmente rígidas.
- Las carcasas están hechas de aluminio anodizado, mientras que los casquillos están hechos de latón chapado o acero inoxidable 316.
Especificaciones
3500 ml/min | |
65 °C | |
aguja metálica |
60000 mL/min | |
Standard Valve |