Learn More
Aluminón, reactivo ACS, Thermo Scientific Chemicals
51.00€ - 142.00€
CAS | 569-58-4 |
---|---|
Fórmula molecular | C22H23N3O9 |
Peso molecular (g/mol) | 473.44 |
Clave InChI | AIPNSHNRCQOTRI-UHFFFAOYSA-N |
Sinónimo | aluminon, ammonium aurintricarboxylate, aurintricarboxylic acid ammonium salt, aurintricarboxylic acid, acs |
PubChem CID | 54729869 |
ChEBI | CHEBI:87398 |
Nombre IUPAC | triazanio;5-[(3-carboxi-4-oxidofenil)-(3-carboxi-4-oxociclohexa-2,5-dien-1-ilideno)metil]-2-oxidobenzoato |
SMILES | C1=CC(=C(C=C1C(=C2C=CC(=O)C(=C2)C(=O)O)C3=CC(=C(C=C3)[O-])C(=O)[O-])C(=O)O)[O-].[NH4+].[NH4+].[NH4+] |
Product Code | Brand | Cantidad | Envase | Price | Quantity & Availability | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Product Code | Brand | Cantidad | Envase | Price | Quantity & Availability | ||||
11925131
|
Thermo Scientific Acros
401500250 |
25 g | Frasco de vidrio |
51.00€
25 g |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | ||||
11945131
|
Thermo Scientific Acros
401501000 |
100 g | Frasco de vidrio |
142.00€
100 g |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | ||||
Description
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Chemical Identifiers
569-58-4 | |
473.44 | |
aluminon, ammonium aurintricarboxylate, aurintricarboxylic acid ammonium salt, aurintricarboxylic acid, acs | |
CHEBI:87398 | |
C1=CC(=C(C=C1C(=C2C=CC(=O)C(=C2)C(=O)O)C3=CC(=C(C=C3)[O-])C(=O)[O-])C(=O)O)[O-].[NH4+].[NH4+].[NH4+] |
C22H23N3O9 | |
AIPNSHNRCQOTRI-UHFFFAOYSA-N | |
54729869 | |
triazanio;5-[(3-carboxi-4-oxidofenil)-(3-carboxi-4-oxociclohexa-2,5-dien-1-ilideno)metil]-2-oxidobenzoato |
Specifications
Aluminon | |
220.0°C to 225.0°C | |
C22H23N3O9 | |
15,318 | |
Solubility in water: 800g/L (20°C). Other solubilities: slightly soluble in ethanol,insoluble in petroleum ether | |
C1=CC(=C(C=C1C(=C2C=CC(=O)C(=C2)C(=O)O)C3=CC(=C(C=C3)[O-])C(=O)[O-])C(=O)O)[O-].[NH4+].[NH4+].[NH4+] | |
473.44 | |
CHEBI:87398 | |
Reactivo ACS |
569-58-4 | |
0.2% max | |
10,II,775 | |
aluminon, ammonium aurintricarboxylate, aurintricarboxylic acid ammonium salt, aurintricarboxylic acid, acs | |
AIPNSHNRCQOTRI-UHFFFAOYSA-N | |
triazanio;5-[(3-carboxi-4-oxidofenil)-(3-carboxi-4-oxociclohexa-2,5-dien-1-ilideno)metil]-2-oxidobenzoato | |
54729869 | |
473.44 | |
0.1% max |
Safety and Handling
Declaración de GHS H
Provoca irritación ocular grave.
Provoca irritación de la piel.
Declaración de GHS P
EN CASI DE INGESTIÓN:Llamar inmediatamente a un CENTRO DE TOXICOLOGĺA o a un médico.
EN CASO DE CONTACTO CON LA PIELLavar la zona con abundante agua y jabón.
Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS:Aclarar cuidad
Palabra de aviso de GHS:Advertencia
missing translation for 'einecsNumber' : 209-319-1
RUO – Research Use Only