Learn More
Aluminón, reactivo ACS, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11925131 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
25 g
100 g
Envase:
Frasco de vidrio
Tamaño de la unidad:
100 GR
25 GR
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Envase Tamaño de la unidad
11925131 25 g Frasco de vidrio 25 GR
11945131 100 g Frasco de vidrio 100 GR
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 11925131 Proveedor Thermo Scientific Acros N.º de proveedor 401500250
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    59.35€
    55.10€ / 25 g
    Ahorro 4.25€
    7% Descuento
Ver todas las promociones
 Artículo restringido
En stock
Añadir a la cesta
CAS: 569-58-4 | C22H23N3O9 | 473.44 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Acros Organics. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Acros Organics/código de artículo o referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 569-58-4
Fórmula molecular C22H23N3O9
Peso molecular (g/mol) 473.44
Clave InChI AIPNSHNRCQOTRI-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo aluminon, ammonium aurintricarboxylate, aurintricarboxylic acid ammonium salt, aurintricarboxylic acid, acs
PubChem CID 54729869
ChEBI CHEBI:87398
Nombre IUPAC triazanio; 5-[(3-carboxi-4-oxidofenil)-(3-carboxi-4-oxociclohexa-2,5-dien-1-ilideno)metil]-2-oxidobenzoato
SMILES C1=CC(=C(C=C1C(=C2C=CC(=O)C(=C2)C(=O)O)C3=CC(=C(C=C3)[O-])C(=O)[O-])C(=O)O)[O-].[NH4+].[NH4+].[NH4+]
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Aluminon
Punto de fusión 220.0°C to 225.0°C
Residuos de ignición 0.2% max
Envase Frasco de vidrio
Cantidad 25 g
Beilstein 10,II,775
Índice Merck 15,318
Información de solubilidad Solubility in water: 800g/L (20°C). Other solubilities: slightly soluble in ethanol,insoluble in petroleum ether
Formula Weight (peso de la fórmula) 473.44
Grado Reactivo ACS
Materia insoluble 0.1% max
Mostrar más Mostrar menos
compliance-icons
Nombre del producto
  • Aluminon, ACS reagent, Thermo Scientific Chemicals
Palabra de advertencia
  • Atención
Clasificación
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 2
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 2
Indicaciones de peligro
  • H315-Provoca irritación cutánea.
  • H319-Provoca irritación ocular grave.
Consejos de prudencia
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P302+P352-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con abundante agua/.
  • P305+P351+P338-EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Aclarar cuidadosamente con agua durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto, si lleva y resulta fácil. Seguir aclarando.
Otros peligros
  • MIXTURE LIST-Contain: Aluminon