Learn More
Macherey-Nagel™ Nano-SILGUR HPTLC Silica Layers with Concentrating Zone on Glass Plates
Separate mixtures with silica layers with a concentrating Kieselguhr zone for HPTLC. Nano-SILGUR HPTLC Silica Layers with Concentrating Zone on Glass Plates have a narrow fractionation of the silica particles for increased detection sensitivity. Select a fluorescent indicator or choose without.
226.00€
Especificaciones
Material Sílice 60
Tamaño de partículas 2-10 μm
Tamaño de poro 60 Å
Cantidad 25/Paq.
Tipo Placa de vidrio
Ver más especificaciones
Productos 2
Código de producto Marca Indicador fluorescente Dimensiones (L x An) Precio Cantidad y disponibilidad  
Código de producto Marca Indicador fluorescente Dimensiones (L x An) Precio Cantidad y disponibilidad  
10659961
Ver documentos Detalles de la promoción
Macherey-Nagel™
811032
Ning. 10 x 10 cm
226.00€
paquete de 25
Ver productos alternativos
Ahorre hasta 
»
Fecha estimada de envío: 02-05-2023
para ver el stock
Añadir a la cesta
10630922
Ver documentos Detalles de la promoción
Macherey-Nagel™
811042
UV254 10 x 10 cm
226.00€
paquete de 25
Ver productos alternativos
Ahorre hasta 
»
Fecha estimada de envío: 02-05-2023
para ver el stock
Descripción
Descripción
  • Nano silica 60
  • Narrow fractionation of the silica particles allows sharper separations, shorter developing times, shorter migration distances, lower amount of samples and an increased detection sensitivity compared to standard silica
  • Available as glass plates with or without fluorescent indicator 
  • Excellent separation efficiency
  • Easy and reliable cutting
  • Outstanding wettability
  • Kieselguhr zone for rapid sample application: because kieselguhr is completely inert towards a large number of compounds, the samples always form a narrow band at the interface of the two adsorbents, irrespective of shape, size or position of the spots in the concentrating zone. Separation then takes place in the silica layer.
Especificaciones
Especificaciones
Sílice 60
60 Å
Placa de vidrio
∼ 500 m2/g
10 x 10 cm
2-10 μm
25/Paq.
0,75 ml/g
0,20 mm