Learn More
Macherey-Nagel™ Capas de sílice HPTLC Nano-SILGUR con zona de concentración sobre placas de vidrio
Código de producto. 10630922 Tienda Macherey-Nagel Productos
Click to view available options
Indicador fluorescente:
Ning.
UV254
Tamaño de la unidad:
paquete de 25
Código de producto. 10630922
Marca: Macherey-Nagel™ 811042
Solo quedan null
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Separe las mezclas en HPTLC con capas de sílice con una zona de concentración de kieselguhr. Las partículas de sílice de estas capas HPTLC Nano-SILGUR con zona de concentración sobre placas de vidrio presentan un fraccionamiento estrecho que ayuda a aumentar la sensibilidad de detección. Puede elegir que tenga un indicador fluorescente o no.
  • Nano sílice 60
  • El estrecho fraccionamiento de las partículas de sílice permite conseguir separaciones más nítidas, tiempos de desarrollo más cortos, distancias de migración más reducidas, menor cantidad de muestras y mayor sensibilidad de detección en comparación con la sílice estándar
  • Disponible como placas de vidrio con o sin indicador fluorescente 
  • Excelente eficacia de separación
  • De corte fácil y fiable
  • Excelente humectabilidad
  • Zona de kieselguhr para la rápida aplicación de muestras: ya que el kieselguhr muestra una inercia total hacia un gran número de compuestos, las muestras siempre forman una banda estrecha en la interfaz de los dos adsorbentes, independientemente de la forma, el tamaño o la posición de las manchas en la zona de concentración. La separación tiene lugar en la capa de sílice.
Especificaciones
Material Sílice 60
Tamaño de partículas 2-10 μm
Tamaño de poro 60 Å
Cantidad 25/Paq.
Tipo Placa de vidrio
Indicador fluorescente UV254
Volumen de poro 0,75 ml/g
Superficie específica ∼ 500 m2/g
Grosor (métrico) 0,20 mm
Dimensiones (L x An) 10 x 10 cm