Learn More
Macherey-Nagel™ Alugram Aluminum Sheet CEL 300 UV254
Marca:  Macherey-Nagel™ 818157
Detalles adicionales : Peso : 0.01000kg
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 10516881
  • 102.00€ / paquete de 50
Fecha estimada de envío: 24-05-2024
para ver el stock
Especificaciones
50/Paq.
UV254
15 000 cm2/g
Lámina de aluminio
Cromatografía de partición de sustancias polares, como aminoácidos, ácidos carboxílicos o carbohidratos
5 x 2 cm