Learn More
Macherey-Nagel™ Láminas de aluminio CEL300 UV254 Alugram
Tienda Macherey-Nagel Productos
Click to view available options
Dimensiones (L x An):
5 x 2 cm
20 x 20 cm
Tamaño de la unidad:
paquete de 25
paquete de 50
Especificaciones
Especificaciones
| Cantidad | 25/Paq. |
| Tipo | Lámina de aluminio |
| Indicador fluorescente | UV254 |
| Para utilizar con (aplicación) | Cromatografía de partición de sustancias polares, como aminoácidos, ácidos carboxílicos o carbohidratos |
| Superficie específica | 15 000 cm2/g |
| Dimensiones (L x An) | 20 x 20 cm |