missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
ALS2 Rabbit anti-Human, Mouse, Rat, Polyclonal, Proteintech
Rabbit Polyclonal Antibody
140.00€ - 399.00€
Especificaciones
Antígeno | ALS2 |
---|---|
Concentración | 0.2 mg/mL |
Aplicaciones | Immunocytochemistry, Immunofluorescence, Immunohistochemistry (Paraffin), Immunoprecipitation, Western Blot |
Clasificación | Polyclonal |
Conjugado | Unconjugated |
Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
16812464
|
Proteintech
13998-1-AP-20UL |
20 μL |
140.00€
20 microlitros |
Fecha estimada de envío: 14-05-2024 Inicie sesión para ver el stock |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | ||||
16802464
|
Proteintech
13998-1-AP-150UL |
150 μL |
399.00€
150 microlitros |
Fecha estimada de envío: 14-05-2024 Inicie sesión para ver el stock |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | ||||
Descripción
The function of this protein remains unknown.Especificaciones
ALS2 | |
Immunocytochemistry, Immunofluorescence, Immunohistochemistry (Paraffin), Immunoprecipitation, Western Blot | |
Unconjugated | |
Rabbit | |
Rat, Human, Mouse | |
P0C5Y8, Q920R0, Q96Q42 | |
363235, 57679, 74018 | |
ALS2 Fusion Protein Ag5087 | |
Primary | |
-20°C | |
ALS2 |
0.2 mg/mL | |
Polyclonal | |
Liquid | |
RUO | |
PBS with 50% glycerol and 0.02% sodium azide; pH 7.3 | |
ALS2, ALS2CR6, Alsin, ALSJ, IAHSP, KIAA1563, PLSJ | |
Als2 | |
IgG | |
Antigen Affinity Chromatography | |
Antibody |