Learn More
ALS2 Rabbit anti-Human, Mouse, Rat, Polyclonal, Proteintech
Rabbit Polyclonal Antibody
Marca:  Proteintech 13998-1-AP-150UL
Detalles adicionales : Peso : 0.00010kg
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 16802464
  • 399.00€ / 150 microlitros
Fecha estimada de envío: 21-05-2024
para ver el stock
Descripción
Descripción
The function of this protein remains unknown.
Especificaciones
Especificaciones
ALS2
Polyclonal
Unconjugated
ALS2
ALS2, ALS2CR6, Alsin, ALSJ, IAHSP, KIAA1563, PLSJ
Rabbit
Antigen Affinity Chromatography
RUO
363235, 57679, 74018
-20°C
Liquid
Immunocytochemistry, Immunofluorescence, Immunohistochemistry (Paraffin), Immunoprecipitation, Western Blot
0.2 mg/mL
PBS with 50% glycerol and 0.02% sodium azide; pH 7.3
P0C5Y8, Q920R0, Q96Q42
Als2
ALS2 Fusion Protein Ag5087
150 μL
Primary
Human, Mouse, Rat