Learn More
Alpha-1-Antichymotrypsin Mouse, Clone: AACT/1451 + AACT/1452, enQuireBio™
Mouse Monoclonal Antibody
Marca:  EnquireBio 12-MSM3-P1
Detalles adicionales : Peso : 0.01000kg
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 15919817
  • 510.00€ / 100 microgramos
Fecha estimada de envío: 05-07-2024
para ver el stock
Especificaciones
Alpha-1-Antichymotrypsin
Cytoplasmic
AACT/1451 + AACT/1452
Unconjugated
NP_001076
Mouse
65-76kDa
Protein A/G Purified
RUO
12
IgG1
Immunohistochemistry
Monoclonal
200μg/mL
10mM PBS with 0.05% BSA and 0.05% Azide
SERPINA3
Recombinant human Antichymotrypsin (AACT) protein fragment (aa49-187)
HeLa Cells. Tonsil, Pancreas or Histiocytoma.
100 μg
Primary
Short term: Store at 2-4°C. Long term, aliquot and store at -20°C.