missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Alpha-1-Antichymotrypsin Mouse, Clone: AACT/1451 + AACT/1452, enQuireBio™
Mouse Monoclonal Antibody
199.00€ - 510.00€
Especificaciones
Antígeno | Alpha-1-Antichymotrypsin |
---|---|
Clon | AACT/1451 + AACT/1452 |
Concentración | 200μg/mL |
Aplicaciones | Immunohistochemistry |
Clasificación | Monoclonal |
Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
15919817
|
EnquireBio
12-MSM3-P1 |
100 μg |
510.00€
100 microgramos |
Fecha estimada de envío: 25-06-2024 Inicie sesión para ver el stock |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | ||||
15909817
|
EnquireBio
12-MSM3-P0 |
20 μg |
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado. Ver la página del producto para posibles alternativas |
||||||
Especificaciones
Alpha-1-Antichymotrypsin | |
200μg/mL | |
Monoclonal | |
Mouse | |
10mM PBS with 0.05% BSA and 0.05% Azide | |
12 | |
Recombinant human Antichymotrypsin (AACT) protein fragment (aa49-187) | |
Primary | |
Short term: Store at 2-4°C. Long term, aliquot and store at -20°C. | |
65-76kDa |
AACT/1451 + AACT/1452 | |
Immunohistochemistry | |
Unconjugated | |
RUO | |
NP_001076 | |
SERPINA3 | |
IgG1 | |
Protein A/G Purified | |
Cytoplasmic | |
HeLa Cells. Tonsil, Pancreas or Histiocytoma. |