Learn More
Alfa Aesar™ Alloferon 1
For cellular and molecular biology applications
Marca:  Alfa Aesar™ J66879.|D
Detalles adicionales : CAS : 347884-61-1 Peso : 0.00001kg
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 15418419
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
Especificaciones
HPLC
Solid
Alloferon 1
RUO - research use only
-30°C to -10°C
1265.31
0.5 mg
His-Gly-Val-Ser-Gly-His-Gly-Gln-His-Gly-Val-His-Gly
Sugerencias de productos
Sugerencias de productos
Videos
SDS Documentos
Documentos
Certificados
Ofertas especiales
Ofertas especiales
For Research Use Only