Learn More
Alfa Aesar™ Alloferon 1
For cellular and molecular biology applications
69.82€ - 101.00€
Especificaciones
Método de purificación | HPLC |
---|---|
Contenido y almacenamiento | -30°C to -10°C |
Formato | Solid |
Peso molecular | 1265.31 |
Tipo de producto | Alloferon 1 |
Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
15418419
|
Alfa Aesar™
J66879.!D |
0.5 mg |
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado. Ver la página del producto para posibles alternativas |
||||||
15428419
|
Alfa Aesar™
J66879.M^ |
1 mg |
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado. Ver la página del producto para posibles alternativas |
||||||
Especificaciones
HPLC | |
Solid | |
Alloferon 1 | |
His-Gly-Val-Ser-Gly-His-Gly-Gln-His-Gly-Val-His-Gly |
-30°C to -10°C | |
1265.31 | |
RUO - research use only |
For Research Use Only