Learn More
Invitrogen™ Alexa Fluor™ 647-Poly-GT Peptide Substrate
Sustrato peptídico Alexa Fluor™ 647-Poly-GT
Marca: Invitrogen™ PV5836
Detalles adicionales : Peso : 0.00900kg
Descripción
Un sustrato de péptido general marcado con AlexaFluor647 que consiste en un polímero de glutamato y tirosina que se utiliza para controlar la actividad de la tirosina quinasa.Para su uso en combinación con el anticuerpo LanthaScreen™ Eu-PY20 (PV5696) para evaluar inhibidores en aplicaciones de cribaje de procesamiento medio a alto.
Especificaciones
10 nmol | |
Industria farmacéutica y biofarmacéutica, identificación y validación de dianas y secuencias líder, en combinación con el anticuerpo LanthaScreen™ Eu-PY20 (PV5696) para evaluar inhibidores en aplicaciones de cribaje de procesamiento medio a alto, descubrimiento y desarrollo de fármacos, biología de quinasas, ensayos de quinasas bioquímicas, ensayos de actividad de la quinasa LanthaScreen™ | |
Sustrato de quinasa | |
Sustrato de péptido 647-Poli-GT Alexa Fluor™ |
Rojo lejano | |
10 nmol | |
Sustrato de péptido 647-Poli-GT Alexa Fluor™, 10 nmol, concentración de 30 μM, sustrato general de péptido marcado con 647 Alexa Fluor que consiste en un polímero de glutamato y tirosina que se utiliza para controlar la actividad de la tirosina quinasa | |
– 20 °C |
Para uso exclusivo en investigación. No apto para uso en procedimientos diagnósticos.