Learn More
Abnova™ ALDH6A1 (Human) Recombinant Protein
Human ALDH6A1 full-length ORF ( AAH32371, 10 a.a. - 535 a.a.) recombinant protein with GST-tag at N-terminal.
Marca:  Abnova™ H00004329-P01.25ug
Detalles adicionales : Peso : 0.00010kg
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 16107891
  • 508.00€ / 25 microgramos
Fecha estimada de envío: 12-06-2024
para ver el stock
Descripción
Descripción
  • Sequence: VRARILQVSSKVKSSPTWYSASSFSSSVPTVKLFIGGKFVESKSDKWIDIHNPATNEVIGRVPQATKAEMDAAIASCKRAFPAWADTSVLSRQQVLLRYQQLIKENLKEIAKLITLEQGKTLADAEGDVFRGLQVVEHACSVTSLMMGETMPSITKDMDLYSYRLPLGVCAGIAPFNFPAMIPLWMFPMAMVCGNTFLMKPSERVPGATMLLAKLLQDSGAPDGTLNIIHGQHEAVNFICDHPDIKAISFVGSNKAGEYIFERGSRHGKRVQANMGAKNHGVVMPDANKENTLNQLVGAAFGAAGQRCMALSTAVLVGEAKKWLPELVEHAKNLRVNAGDQPGADLGPLITPQAKERVCNLIDSGTKEGASILLDGRKIKVKGYENGNFVGPTIISNVKPNMTCYKEEIFGPVLVVLETETLDEAIQIVNNNPYGNGTAIFTTNGATARKYAHLVDVGQVGVNVPIPVPLPMFSFTGSRSSFRGDTNFYGKQGIQFYTQLKTITSQWKEEDATLSSPAVVMPTMGR
Especificaciones
Especificaciones
AAH32371.1
aldehyde dehydrogenase 6 family, member A1
125% SDS-PAGE Stained with Coomassie Blue
Store at -80°C. Aliquot to avoid repeated freezing and thawing.
ALDH6A1
GST
4329
Wheat germ expression system
25 μg
MGC40271, MMSADHA, MMSDH
Wheat Germ (in vitro)
50 mM Tris-HCI, 10 mM reduced Glutathione, pH 8.0 in the elution buffer