Learn More
Abnova™ ALDH3B1 (Human) Recombinant Protein
Human ALDH3B1 full-length ORF ( AAH13584, 1 a.a. - 468 a.a.) recombinant protein with GST-tag at N-terminal.
Marca:  Abnova™ H00000221-P01.10ug
Detalles adicionales : Peso : 0.00010kg
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 16181461
  • 335.00€ / 10 microgramos
Fecha estimada de envío: 11-06-2024
para ver el stock
Descripción
Descripción
  • Sequence: MDPLGDTLRRLREAFHAGRTRPAEFRAAQLQGLGRFLQENKQLLHDALAQDLHKSAFESEVSEVAISQGEVTLALRNLRAWMKDERVPKNLATQLDSAFIRKEPFGLVLIIAPWNYPLNLTLVPLVGALAAGNCVVLKPSEISKNVEKILAEVLPQYVDQSCFAVVLGGPQETGQLLEHRFDYIFFTGSPRVGKIVMTAAAKHLTPVTLELGGKNPCYVDDNCDPQTVANRVAWFRYFNAGQTCVAPDYVLCSPEMQERLLPALQSTITRFYGDDPQSSPNLGRIINQKQFQRLRALLGCGRVAIGGQSDESDRYIAPTVLVDVQEMEPVMQEEIFGPILPIVNVQSLDEAIEFINRREKPLALYAFSNSSQVVKRVLTQTSSGGFCGNDGFMHMTLASLPFGGVGASGMGRYHGKFSFDTFSHHRACLLRSPGMEKLNALRYPPQSPRRLRMLLVAMEAQGCSCTLL
Especificaciones
Especificaciones
AAH13584
aldehyde dehydrogenase 3 family, member B1
125% SDS-PAGE Stained with Coomassie Blue
Store at -80°C. Aliquot to avoid repeated freezing and thawing.
ALDH3B1
GST
221
Wheat germ expression system
10 μg
ALDH4, ALDH7, FLJ26433
Wheat Germ (in vitro)
50 mM Tris-HCI, 10 mM reduced Glutathione, pH 8.0 in the elution buffer