Learn More
ALDH1A1 Mouse, Clone: ALDH1A1/1381, enQuireBio™
Mouse Monoclonal Antibody
Marca:  EnquireBio 216-MSM1-P1
Detalles adicionales : Peso : 0.01000kg
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 15999967
  • 510.00€ / 100 microgramos
Fecha estimada de envío: 04-07-2024
para ver el stock
Especificaciones
ALDH1A1
Cytoplasmic
ALDH1A1/1381
Unconjugated
NP_000680
Mouse
56kDa
Protein A/G Purified
RUO
216
IgG1
Immunohistochemistry
Monoclonal
200μg/mL
10mM PBS with 0.05% BSA and 0.05% Azide
ALDH1A1
Purified recombinant fragment of human ALDH1A1 (aa 315-434)
HepG2 or A549 cells. Colon or Testicular Carcinoma.
100 μg
Primary
Short term: Store at 2-4°C. Long term, aliquot and store at -20°C.