Learn More
ALDH1A1 Mouse, Clone: ALDH1A1/1381, enQuireBio™
Mouse Monoclonal Antibody
199.00€ - 510.00€
Especificaciones
Antígeno | ALDH1A1 |
---|---|
Clon | ALDH1A1/1381 |
Concentración | 200μg/mL |
Aplicaciones | Immunohistochemistry |
Clasificación | Monoclonal |
Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
15999967
|
EnquireBio
216-MSM1-P1 |
100 μg |
510.00€
100 microgramos |
Fecha estimada de envío: 25-06-2024 Inicie sesión para ver el stock |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | ||||
15989967
|
EnquireBio
216-MSM1-P0 |
20 μg |
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado. Ver la página del producto para posibles alternativas |
||||||
Especificaciones
ALDH1A1 | |
200μg/mL | |
Monoclonal | |
Mouse | |
10mM PBS with 0.05% BSA and 0.05% Azide | |
216 | |
Purified recombinant fragment of human ALDH1A1 (aa 315-434) | |
Primary | |
Short term: Store at 2-4°C. Long term, aliquot and store at -20°C. | |
56kDa |
ALDH1A1/1381 | |
Immunohistochemistry | |
Unconjugated | |
RUO | |
NP_000680 | |
ALDH1A1 | |
IgG1 | |
Protein A/G Purified | |
Cytoplasmic | |
HepG2 or A549 cells. Colon or Testicular Carcinoma. |