missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Syngene™ AirClean™ Prefilters
The particulate AirClean™ Prefilters are electrostatically charged fiber filters which effectively remove submission particulates.
Marca: Syngene™ SYN-ACFPRE14
Detalles adicionales : Peso : 0.90710kg
Descripción
- Diseñado para proteger el filtro de absorción de sustancias contaminantes como humo, nieblas de ácidos y otras partículas de submicrométricas.
- Todas las unidades se suministran con un prefiltro.
Especificaciones
10 in | |
12 paq. | |
15 cm | |
Malla |
6 in | |
25 cm | |
Prefiltro | |
Eliminación de las partículas intrusas |