Learn More
Syngene™ AirClean™ Prefilters
The particulate AirClean™ Prefilters are electrostatically charged fiber filters which effectively remove submission particulates.
675.00€ - 980.00€
Código de producto | Marca | Longitud (imperial) | Anchura (imperial) | Altura (imperial) | Para utilizar con (aplicación) | Precio | Cantidad y disponibilidad | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Longitud (imperial) | Anchura (imperial) | Altura (imperial) | Para utilizar con (aplicación) | Precio | Cantidad y disponibilidad | ||
17705994
|
Syngene™
SYN-ACFLFPRE24 |
9 1/4 pulg. | 11 1/4 pulg. | 1 in | Eliminación de las partículas intrusas |
675.00€
paquete de 12 |
Fecha estimada de envío: 28-05-2024 Inicie sesión para ver el stock |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | |
17715994
|
Syngene™
SYN-ACFPRE |
9,5 in | 8 in | 0,375 in | Eliminación de las partículas intrusas |
745.00€
paquete de 12 |
Fecha estimada de envío: 28-05-2024 Inicie sesión para ver el stock |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | |
17745994
|
Syngene™
SYN-ACFPRE14 |
10 in | 6 in | Eliminación de las partículas intrusas |
830.00€
paquete de 12 |
Fecha estimada de envío: 28-05-2024 Inicie sesión para ver el stock |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | ||
17755994
|
Syngene™
SYN-ACFPRE18 |
10 1/2 pulg. | 16 1/2 pulg. | 1,9 cm (1 x 16 pulg) | Eliminación de las partículas intrusas |
795.00€
paquete de 12 |
Fecha estimada de envío: 28-05-2024 Inicie sesión para ver el stock |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | |
17785994
|
Syngene™
SYN-ACFPRE4 |
11 in | 17 in | 1 in | Eliminación de las partículas intrusas |
805.00€
paquete de 12 |
Fecha estimada de envío: 28-05-2024 Inicie sesión para ver el stock |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | |
17725994
|
Syngene™
SYN-ACFPRE11 |
11 5/16 pulg. | 23 1/2 pulg. | 1 in | Revestimiento moldeado |
820.00€
paquete de 12 |
Fecha estimada de envío: 28-05-2024 Inicie sesión para ver el stock |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | |
17795884
|
Syngene™
SYN-32FPRE1 |
11 5/16 pulg. | 23 1/2 pulg. | 1 in | Eliminación de las partículas intrusas |
795.00€
paquete de 12 |
Fecha estimada de envío: 28-05-2024 Inicie sesión para ver el stock |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | |
17706004
|
Syngene™
SYN-ACFPRE6 |
11,75 in | 17,75 in | 0,75 in | Eliminación de las partículas intrusas |
805.00€
paquete de 12 |
Fecha estimada de envío: 28-05-2024 Inicie sesión para ver el stock |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | |
17716004
|
Syngene™
SYN-ACFPRE8 |
11,875 in | 23,875 in | 0,75 in | Eliminación de las partículas intrusas |
805.00€
paquete de 12 |
Fecha estimada de envío: 28-05-2024 Inicie sesión para ver el stock |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | |
17795994
|
Syngene™
SYN-ACFPRE5 |
12 in | 42 in | 1 in | Eliminación de las partículas intrusas |
980.00€
paquete de 12 |
Fecha estimada de envío: 28-05-2024 Inicie sesión para ver el stock |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | |
17765994
|
Syngene™
SYN-ACFPRE2 |
13,5 in | 24,5 in | 0,75 in | Eliminación de las partículas intrusas |
815.00€
paquete de 12 |
Fecha estimada de envío: 28-05-2024 Inicie sesión para ver el stock |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | |
17735994
|
Syngene™
SYN-ACFPRE12 |
13 in | 24,5 in | 0,75 in | Revestimiento moldeado |
865.00€
paquete de 12 |
Fecha estimada de envío: 28-05-2024 Inicie sesión para ver el stock |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | |
17775994
|
Syngene™
SYN-ACFPRE3 |
16 in | 20 in | 1 in | Eliminación de las partículas intrusas |
805.00€
paquete de 12 |
Fecha estimada de envío: 28-05-2024 Inicie sesión para ver el stock |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | |
17726004
|
Syngene™
SYN-ACFPRE9 |
32 in | 18,25 in | 1 in | Eliminación de las partículas intrusas |
805.00€
paquete de 12 |
Fecha estimada de envío: 28-05-2024 Inicie sesión para ver el stock |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | |
Descripción
- Designed to protect the absorption filter from contaminants such as, smoke, acid mists and other submicron particulates.
- All units are supplied with a pre-filter.
Especificaciones
Prefiltro |