Learn More
Syngene™ AirClean™ Prefilters
The particulate AirClean™ Prefilters are electrostatically charged fiber filters which effectively remove submission particulates.
Marca:  Syngene™ SYN-ACFPRE9
Detalles adicionales : Peso : 18.59720kg
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 17726004
  • 805.00€ / paquete de 12
Fecha estimada de envío: 04-06-2024
para ver el stock
Descripción
Descripción
  • Diseñado para proteger el filtro de absorción de sustancias contaminantes como humo, nieblas de ácidos y otras partículas de submicrométricas.
  • Todas las unidades se suministran con un prefiltro.
Especificaciones
Especificaciones
1 in
18,25 in
12 paq.
46 cm
Eliminación de las partículas intrusas
32 in
3 cm
81,3 cm
Prefiltro