Learn More
Syngene™ Estación de trabajo alta de PCR AirClean 600
Estación de trabajo alta de PCR Airclean 600 con controlador de microprocesador UVTect y flujo de aire laminar vertical.
7450.00€ - 9680.00€
Especificaciones
Tipo de producto | Estación de trabajo alta |
---|---|
Certificaciones/conformidad | Aprobación UL, CSA y CE |
Incluye | Controlador UV |
Tensión | 220 V |
Código de producto | Marca | Anchura (imperial) | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Anchura (imperial) | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
16524341
|
Syngene™
SYN-32PWTLF-E |
32 in |
7450.00€
cada uno |
Fecha estimada de envío: 11-07-2024 Inicie sesión para ver el stock |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | ||||
16564341
|
Syngene™
SYN-48PWTLF-E |
48 in |
9680.00€
cada uno |
Fecha estimada de envío: 11-07-2024 Inicie sesión para ver el stock |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | ||||
Descripción
- Versión alta
- Con controlador de microprocesador UVTect
- Proporciona flujo de aire laminar vertical de clase 100 y luz UV temporizada para esterilización
- Incluye filtro HEPA, prefiltro inicial, luz fluorescente, estante UV con soporte para pipetas, interruptor de seguridad y trampilla deslizante
Especificaciones
Estación de trabajo alta | |
Aprobación UL, CSA y CE | |
Controlador UV | |
220 V |