Learn More
Aalborg™ Tubo de flujo directo de aire
La escala de referencia del tubo de flujo de aire de vidrio directo Aalborg™ se traduce en lecturas de ml y l superiores al proporcionar una escala de medidas en una amplia gama de volúmenes.
Marca:  Aalborg™ FT-064-63-GL-VA
Detalles adicionales : Peso : 0.04000kg
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 11842430
  • 84.27€ / cada uno
Fecha estimada de envío: 07-08-2024
para ver el stock
Añadir a la cesta
Descripción
Descripción
  • Los tubos de lectura directa son sencillos.
  • La escala de medición de cada uno de estos tubos lee el flujo real en condiciones estándar en una selección de unidades inglesas o métricas.
  • La obtención de caudales reales con estos tubos requiere el uso de una tabla de correlación de flujos de escala de referencia.
  • Los tubos de escala de referencia son útiles para medir caudales de gases distintos del aire y/o en condiciones no estándar.
Especificaciones
Especificaciones
75 mL/min
Tubo de flujo directo de aire
65 mm
Certificados
Ver productos accesorios