Learn More
Aalborg™ Tubo de flujo directo de aire
Código de producto. p-8008809
Change view
Click to view available options
Caudal de aire:
10/ l/min
1000 mL/min
100 mL/min
104 mL/min
1946 mL/min
2,5/ l/min
2/ l/min
2000 mL/min
24,6/ l/min
250 mL/min
299 mL/min
4/ l/min
40/ l/min
4922 mL/min
5/ l/min
5000 mL/min
500 mL/min
50 mL/min
62/ l/min
6 mL/min
75 mL/min
986 mL/min
Tamaño de la unidad:
1 PCS
cada uno
Código de producto. Caudal de aire unitSize
11812430 50 mL/min cada uno
11852450 2000 mL/min cada uno
11872450 10/ l/min cada uno
11802320 4922 mL/min cada uno
11872310 2/ l/min cada uno
11882310 4/ l/min cada uno
11862450 5/ l/min cada uno
11802300 104 mL/min cada uno
11872430 100 mL/min cada uno
11862310 2,5/ l/min cada uno
11832440 250 mL/min cada uno
11862290 6 mL/min cada uno
11832310 986 mL/min cada uno
11842310 1946 mL/min cada uno
11822450 1000 mL/min cada uno
11852330 24,6/ l/min cada uno
11842430 75 mL/min cada uno
11892450 40/ l/min cada uno
11882330 62/ l/min cada uno
11812300 299 mL/min cada uno
11768328 5000 mL/min 1 PCS
11812450 500 mL/min cada uno
22 options
Código de producto. 11812430
Marca: Aalborg™ FT03201STVN
Solo quedan null
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
La escala de referencia del tubo de flujo de aire de vidrio directo Aalborg™ se traduce en lecturas de ml y l superiores al proporcionar una escala de medidas en una amplia gama de volúmenes.
  • Los tubos de lectura directa son sencillos.
  • La escala de medición de cada uno de estos tubos lee el flujo real en condiciones estándar en una selección de unidades inglesas o métricas.
  • La obtención de caudales reales con estos tubos requiere el uso de una tabla de correlación de flujos de escala de referencia.
  • Los tubos de escala de referencia son útiles para medir caudales de gases distintos del aire y/o en condiciones no estándar.
Especificaciones
Tipo Tubo de flujo directo de aire
Anchura (métrico) 65 mm
Caudal de aire 50 mL/min