Learn More
SPEX™ Agate Grinding Ball
SPEX™ Agate Grinding Ball is a replacement ball for use with 8014 and 3118 Agate Grinding Vial Set.
Marca: SPEX™ 3118A
Detalles adicionales : Peso : 5.00000kg
Descripción
- Ideal para moler y mezclar muestras cuando tanto contaminación orgánica y metálica son un problema
- Muy alta resistencia a la abrasión y al desgaste pero eficiencia moderada
- Hecho a mano de impecable ágata brasileña
- Composición habitual: Elemento principal – Si; elementos secundarios – Al, Na, Fe, K, Ca, Mg
- Dureza: 6-7 en la escala de dureza de Mohs; 550-800 en la escala de dureza de Knoop
Especificaciones
bolas de molienda | |
6,35 mm | |
Juego de viales de molienda de ágata 3118 | |
Ágata |