Learn More
SPEX™ Agate Grinding Ball
SPEX™ Agate Grinding Ball is a replacement ball for use with 8014 and 3118 Agate Grinding Vial Set.
31.10€ - 57.90€
Código de producto | Marca | Diámetro (métrico) | Para utilizar con (equipo) | Precio | Cantidad y disponibilidad | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Diámetro (métrico) | Para utilizar con (equipo) | Precio | Cantidad y disponibilidad | ||||
15310532
|
SPEX™
3118A |
6,35 mm | Juego de viales de molienda de ágata 3118 |
31.10€
cada uno |
Fecha estimada de envío: 13-06-2024
Inicie sesión para ver el stock |
||||
12558706
|
SPEX™
8014A |
12,7 mm | Juego de viales de molienda de ágata 8014 |
57.90€
cada uno |
Fecha estimada de envío: 13-06-2024
Inicie sesión para ver el stock |
||||
Descripción
- Ideal for grinding and mixing samples when organic and metallic contamination are equally undesirable
- Extremely high resistance to abrasion and very long wearing withmoderate efficiency
- Handmade from flawless Brazilian agate
- Typical composition: Major element – Si; Minor elements – Al, Na, Fe, K, Ca, Mg
- Hardness: Mohs 6-7; Knoop 550-800
Especificaciones
bolas de molienda | |
Ágata |