Learn More
Abnova™ Agarose Ultra Pure
Ideal for everyday analysis of nucleic acids by gele electrophoresis or blotting (Northern or Southern) and is also suitable for protein applications.
235.00€ - 996.00€
Especificaciones
Para utilizar con (aplicación) | PCR,electroforesis |
---|---|
Requisitos de almacenamiento | Almacenar a temperatura ambiente; sensible a la luz |
Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
16042565
|
Abnova™
D0021.100G |
100 g |
235.00€
100 g |
Fecha estimada de envío: 11-06-2024
Inicie sesión para ver el stock |
|||||
16052565
|
Abnova™
D0021.500G |
500 g |
996.00€
500 g |
Fecha estimada de envío: 10-05-2024
Inicie sesión para ver el stock |
|||||
Descripción
No background fluorescence has been detected by ethidium bromide assay. DNase/RNase-free.Especificaciones
PCR,electroforesis | |
Almacenar a temperatura ambiente; sensible a la luz |