Learn More
Abnova™ Agarosa ultrapura
Descripción
No se ha detectado fluorescencia de fondo mediante el ensayo de bromuro de etidio. Sin ADNasa ni ARNasa.
Especificaciones
Especificaciones
| Para utilizar con (aplicación) | PCR,electroforesis |
| Cantidad | 500 g |
| Requisitos de almacenamiento | Almacenar a temperatura ambiente; sensible a la luz |