Learn More
Eppendorf™ Aerosol-Tight Rotor Lids
Providing secure closure for a variety of Eppendorf rotors.
112.00€ - 235.20€
Especificaciones
Tipo | Tapa hermética a los aerosoles |
---|---|
Material | Aluminio |
Esterilizables en autoclave | Esterilizable en autoclave a 121 °C durante 20 min |
Código de producto | Marca | Para utilizar con (equipo) | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Para utilizar con (equipo) | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
10354902
|
Eppendorf™
5810724007 |
Rotor A-4-81 |
199.00€
paquete de 2 |
En stock Inicie sesión para ver el stock |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | ||||
10386842
|
Eppendorf™
5490025806 |
FA–45-30-11 |
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado. Ver la página del producto para posibles alternativas |
||||||
10305482
|
Eppendorf™
5490063007 |
FA–45-24-11 |
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado. Ver la página del producto para posibles alternativas |
||||||
Descripción
- Aluminim construction
- Aerosol-tight
- Autoclavable for 20 min at 121°C
Especificaciones
Tapa hermética a los aerosoles | |
Aluminio | |
Esterilizable en autoclave a 121 °C durante 20 min |