Learn More
BTX™ Adherent Cell Electrodes
Adherent Cell Electrodes are reusable plate electrodes designed to directly electroporate adherent cells or electroporate cultured cell monolayers on filters.
Marca: BTX™ 450530
Detalles adicionales : Peso : 0.25000kg
Descripción
- Especialmente diseñado para electroporar monocapas cultivadas de células en filtros recubiertos de laminina o en unidades de filtro transwell de poliéster o policarbonato de 12 mm (tamaño de poro de 0,4 mm)
- Puede electroporar células adherentes como queratinocitos de córnea humana, Caco-2, células de pulpa dental y células NC65, BCEC y MDCK
- Consta de dos electrodos para placa en paralelo, de 7 x 19 mm con un espacio de separación de 5 mm entre las placas
- Cada electrodo para placa tiene una pata aislada de 0,3 mm de altura en ambos extremos de la parte inferior
- Compatible con sistemas BTX™ como Gemini X2 y ECM™ 2001+
Especificaciones
Transfecciones de células de mamíferos, aplicaciones de plantas y levaduras y electroporación directa en células adherentes que están creciendo en filtros transwell o cubreobjetos, o directamente en monocapas sin interrupciones | |
BTX Electroporation | |
0-300 V | |
homogéneo/a/s | |
De 1 μs a 35 ms | |
5 mm | |
Non-sterile | |
Square Wave |
ECM™ 830, ECM™ 2001+, Legacy ECM™ 2001, Gemini X2 | |
Electrodo | |
Adherent Cell Electrode, 5 mm gap | |
Solo electrodo de celda | |
1 Ea. | |
De 0,5 a 3 mL | |
Cables de adaptador de conector tipo banana |