Learn More
BTX™ Adherent Cell Electrodes
Adherent Cell Electrodes are reusable plate electrodes designed to directly electroporate adherent cells or electroporate cultured cell monolayers on filters.
1470.00€ - 2025.00€
Especificaciones
Para utilizar con (aplicación) | Transfecciones de células de mamíferos, aplicaciones de plantas y levaduras y electroporación directa en células adherentes que están creciendo en filtros transwell o cubreobjetos, o directamente en monocapas sin interrupciones |
---|---|
Para utilizar con (equipo) | ECM™ 830, ECM™ 2001+, Legacy ECM™ 2001, Gemini X2 |
Tensión | 0-300 V |
Tipo de campo | homogéneo/a/s |
Intervalo de longitud de impulso | De 1 μs a 35 ms |
Código de producto | Marca | Incluye | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Incluye | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
15457340
|
BTX™
450530 |
Solo electrodo de celda |
1470.00€
cada uno |
Fecha estimada de envío: 03-06-2024 Inicie sesión para ver el stock |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | ||||
15467340
|
BTX™
450531 |
Electrodo de celda y cable 450204 |
2025.00€
cada uno |
Fecha estimada de envío: 17-06-2024 Inicie sesión para ver el stock |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | ||||
Descripción
- Specially designed to electroporate cultured monolayers of cells on laminin-coated filters, or on 12 mm polycarbonate or polyester transwell filter units (0.4 mm pore size)
- Can directly electroporate adherent cells such as human corneal keratocytes, Caco-2, dental pulp cells, NC65 and BCEC, and MDCK cells
- Consists of two parallel plate electrodes, 7 x 19 mm with 5 mm gap spacing between the plates
- Each plate electrode has a 0.3 mm height insulated foot at both ends of the bottom
- Compatible with BTX™ Systems such as Gemini X2 and ECM™ 2001+
Especificaciones
Transfecciones de células de mamíferos, aplicaciones de plantas y levaduras y electroporación directa en células adherentes que están creciendo en filtros transwell o cubreobjetos, o directamente en monocapas sin interrupciones | |
0-300 V | |
De 1 μs a 35 ms | |
5 mm | |
Cables de adaptador de conector tipo banana |
ECM™ 830, ECM™ 2001+, Legacy ECM™ 2001, Gemini X2 | |
homogéneo/a/s | |
1 Ea. | |
Non-sterile | |
Square Wave |