Learn More
Abnova™ ADD1 (Human) Recombinant Protein
Human ADD1 full-length ORF ( AAH42998, 1 a.a. - 662 a.a.) recombinant protein with GST-tag at N-terminal.
Marca:  Abnova™ H00000118-P01.10ug
Detalles adicionales : Peso : 0.00010kg
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 16101271
  • 335.00€ / 10 microgramos
Fecha estimada de envío: 11-06-2024
para ver el stock
Descripción
Descripción
  • Sequence: MNGDSRAAVVTSPPPTTAPHKERYFDRVDENNPEYLRERNMAPDLRQDFNMMEQKKRVSMILQSPAFCEELESMIQEQFKKGKNPTGLLALQQIADFMTTNVPNVYPAAPQGGMAALNMSLGMVTPVNDLRGSDSIAYDKGEKLLRCKLAAFYRLADLFGWSQLIYNHITTRVNSEQEHFLIVPFGLLYSEVTASSLVKINLQGDIVDRGSTNLGVNQAGFTLHSAIYAARPDVKCVVHIHTPAGAAVSAMKCGLLPISPEALSLGEVAYHDYHGILVDEEEKVLIQKNLGPKSKVLILRNHGLVSVGESVEEAFYYIHNLVVACEIQVRTLASAGGPDNLVLLNPEKYKAKSRSPGSPVGEGTGSPPKWQIGEQEFEALMRMLDNLGYRTGYPYRYPALREKSKKYSDVEVPASVTGYSFASDGDSGTCSPLRHSFQKQQREKTRWLNSGRGDEASEEGQNGSSPKSKTKWTKEDGHRTSTSAVPNLFVPLNTNPKEVQEMRNKIREQNLQDIKTAGPQSQVLCGVVMDRSLVQDAPLSDCTETIEGLELTEQTFSPAKSLSFRKGELVTASKAIIEKEYQPHVIVSTTGPNPFTTLTDRELEEYRREVERKQKGSEENLDEAREQKEKSPPDQPAVPHPPPSTPIKLEEGDGCAREYLLP
Especificaciones
Especificaciones
AAH42998
adducin 1 (alpha)
125% SDS-PAGE Stained with Coomassie Blue
Store at -80°C. Aliquot to avoid repeated freezing and thawing.
ADD1
GST
118
Wheat germ expression system
10 μg
ADDA, MGC3339, MGC44427
Wheat Germ (in vitro)
50 mM Tris-HCI, 10 mM reduced Glutathione, pH 8.0 in the elution buffer