Learn More
Macherey-Nagel™ Adapters for Chromabond™ SPE Columns
For individual packing of SPE columns with Chromabond™ adsorbents. Macherey-Nagel™ Adapters for Chromabond™ SPE Columns are available in several materials for a variety of empty column types and capacities.
27.90€ - 95.30€
Especificaciones
Para utilizar con (aplicación) | Extracción en fase sólida (SPE) |
---|
Código de producto | Marca | Para utilizar con | Material | Precio | Cantidad y disponibilidad | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Para utilizar con | Material | Precio | Cantidad y disponibilidad | ||||
12471498
|
Macherey-Nagel™
730566 |
Columnas de PP (30 y 70 ml) | Polietileno |
27.90€
cada uno |
Fecha estimada de envío: 31-05-2024
Inicie sesión para ver el stock |
||||
12446546
|
Macherey-Nagel™
730104.4 |
Columnas de vidrio (3 y 6 ml) | PVDF |
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado. Ver la página del producto para posibles alternativas |
|||||
12416646
|
Macherey-Nagel™
730350.4 |
PP columns (15, 45 and 70mL) | Polyethylene |
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado. Ver la página del producto para posibles alternativas |
|||||
Descripción
- PVDF adapter for Glass columns (3 and 6mL)
- PE adapter for Polypropylene columns (15, 45 and 70mL)
- PE adapter for Polypropylene columns (30 and 70mL)
Especificaciones
Extracción en fase sólida (SPE) |