Learn More
Hettich™ Adapter for Carriers no. 4295-A and 4522-A
Designed for use with Hettich Rotors. Hettich rotors are optimized for continuous duty and long service life
Marca:  Hettich™ 4214-93
Detalles adicionales : Peso : 0.01000kg
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 10247762
  • 121.00€ / cada uno
Fecha estimada de envío: 05-08-2024
para ver el stock
Descripción
Descripción
  • Adaptadores de centrífuga para ROTO SILENTA 630 y ROTIXA 500 RS
Especificaciones
Especificaciones
Adaptador
30 tubos de 2,7 a 5 ml
75 mm
30
Tubos para sangre/orina
16 mm
Portadores n.º 4295-A y 4522-A.