Learn More
Hettich™ Adapter for Carriers no. 4295-A and 4522-A
Designed for use with Hettich Rotors. Hettich rotors are optimized for continuous duty and long service life
121.00€ - 243.00€
Especificaciones
Tipo | Adaptador |
---|---|
Para utilizar con (equipo) | Portadores n.º 4295-A y 4522-A. |
Código de producto | Marca | Capacidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Capacidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
12043904
|
Hettich™
4222 |
Tubos de 4 a 7 ml |
126.00€
cada uno |
Fecha estimada de envío: 04-07-2024 Inicie sesión para ver el stock |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | ||||
10247762
|
Hettich™
4214-93 |
30 tubos de 2,7 a 5 ml |
121.00€
cada uno |
Fecha estimada de envío: 10-07-2024 Inicie sesión para ver el stock |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | ||||
10788315
|
Hettich™
4213-93 |
Tubos de 2,7 a 5 ml |
121.00€
cada uno |
Fecha estimada de envío: 04-07-2024 Inicie sesión para ver el stock |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | ||||
12073904
|
Hettich™
4224 |
63 x 4 mL |
148.00€
cada uno |
Fecha estimada de envío: 04-07-2024 Inicie sesión para ver el stock |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | ||||
11445018
|
Hettich™
4238 |
De 250 a 290 ml |
178.00€
cada uno |
Fecha estimada de envío: 04-07-2024 Inicie sesión para ver el stock |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | ||||
12083904
|
Hettich™
4258 |
De 500 a 750 ml |
201.00€
cada uno |
Fecha estimada de envío: 04-07-2024 Inicie sesión para ver el stock |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | ||||
11485178
|
Hettich™
4245-A |
8 x 50 mL |
243.00€
cada uno |
Fecha estimada de envío: 09-07-2024 Inicie sesión para ver el stock |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | ||||
Descripción
- Centrifuge Adapters for ROTO SILENTA 630 RS and ROTIXA 500 RS Centrifuges
Especificaciones
Adaptador | |
Portadores n.º 4295-A y 4522-A. |