Learn More
Human ACVR1 (ALK2), GST Tag Recombinant Protein
Human ACVR1 (ALK2), GST Tag Recombinant Protein
626.00€
Especificaciones
Número de acceso | NP_001096.1 |
---|---|
Para utilizar con (aplicación) | Kinase Assay |
Peso molecular | 69.1 kDa |
Alias de gen | ACVR1 (ALK2) |
Familia Quinasa | STKR Kinase Family |
Código de producto | Marca | Descripción | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Descripción | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
10638703
|
Invitrogen
PV4877 |
10μg |
626.00€
cada uno |
Fecha estimada de envío: 16-05-2024 Inicie sesión para ver el stock |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | ||||
Descripción
Activin A receptor, type I (ACVR1) belongs to the transforming growth factor-beta (TGF-beta) superfamily of structurally related signaling proteins. ACVR1 signals a specific transcriptional response in concert with activin type II receptorsEspecificaciones
NP_001096.1 | |
69.1 kDa | |
STKR Kinase Family | |
Recombinant | |
Storage Buffer: 50 mM Tris pH 7.5, 150 mM NaCl, 0.5 mM EDTA, 0.02% Polysorbate 20, 2 mM DTT, 50% glycerol Store at -80°C. At first use, aliquot and store at -80°C to avoid multiple freeze-thaws. |
|
Dry Ice |
Kinase Assay | |
ACVR1 (ALK2) | |
Human | |
GST Tag | |
Ser⁄Thr Kinases: TKL Group | |
Baculovirus |