Learn More
Socorex™ Acura™ Manual TwiXS Micropipette Twin Pack
Superior, extra sharp micropipettes that are short, smooth and lightweight. Socorex™ Acura™ Manual TwiXS Micropipette Twin Pack provides you with a select pair of two ergonomically designed micropipettes that are optimally suited for research laboratories.
Marca: Socorex™ 826.TWX.K
Detalles adicionales : Peso : 0.01000kg
Descripción
- Paquete TwiXS:
- Dos Micropipetas Manual XS Acura™
- Soporte para pipetas de estante libre.
- Muestras de Qualitips™.
- Certificados de control de calidad.
- Instrucciones de funcionamiento.
- Relación de forma/tamaño optimizada para facilitar el uso al trabajar con microtubos.
- Peso reducido: Más ligero que las marcas líderes.
- El exclusivo sellado de labios patentado de Socorex™ reduce las fuerzas de activación y proporciona un pipeteo ultrasuave.
- Expulsión de punta ajustable
- Esterilizables en autoclave y completamente montados.
- Rendimiento metrológico insuperable.
Especificaciones
<±1,5 % - <±1,0 %/<±1,5 % - <±0,6 % | |
Manual XS Acura™ | |
Acura™ | |
De 5 a 50 μl, de 20 a 200 μl | |
<1,0 % - <0,2 %/<0,6 % - <0,2 % | |
36 meses |
Esterilizable en autoclave | |
1 | |
Paquete doble de micropipetas | |
Paquete doble | |
2/paq. |