Learn More
Socorex™ Acura™ Manual TwiXS Micropipette Twin Pack
Superior, extra sharp micropipettes that are short, smooth and lightweight. Socorex™ Acura™ Manual TwiXS Micropipette Twin Pack provides you with a select pair of two ergonomically designed micropipettes that are optimally suited for research laboratories.
605.00€ - 625.00€
Especificaciones
Esterilizables en autoclave Esterilizable en autoclave
Modelo Manual XS Acura™
Número de canales 1
Línea de productos Acura™
Tipo Paquete doble de micropipetas
Ver más especificaciones
Productos 5
Código de producto Marca Exactitud Precisión Volumen (métrico) Precio Cantidad y disponibilidad  
Código de producto Marca Exactitud Precisión Volumen (métrico) Precio Cantidad y disponibilidad  
11787966
Ver documentos Detalles de la promoción
Socorex™
826.TWX.E
< ± 6 % - < ± 2 %/< ± 2,5 % - < ± 1 % < 5 % - <1,5 %/<1,7 % - <0,5 % De 0,1 a 2 μl, de 2 a 20 μl
625.00€
1 set
Ver productos alternativos
Ahorre hasta 
»
Fecha estimada de envío: 12-06-2024
para ver el stock
Añadir a la cesta
11707976
Ver documentos Detalles de la promoción
Socorex™
826.TWX.K
<±1,5 % - <±1,0 %/<±1,5 % - <±0,6 % <1,0 % - <0,2 %/<0,6 % - <0,2 % De 5 a 50 μl, de 20 a 200 μl
605.00€
1 set
Ver productos alternativos
Ahorre hasta 
»
Fecha estimada de envío: 22-07-2024
para ver el stock
Añadir a la cesta
11898423
Ver documentos Detalles de la promoción
Socorex™
826.TWX.H
<±2,5 % - <±1,0 %/<±1,5 % - <±0,6 % <1,7 % - <0,2 %/<0,6 % - <0,2 % De 2 a 20, de 20 a 200 μl
605.00€
1 set
Ver productos alternativos
Ahorre hasta 
»
Fecha estimada de envío: 22-07-2024
para ver el stock
Añadir a la cesta
11808433
Ver documentos Detalles de la promoción
Socorex™
826.TWX.Q
<±2,5 % - <±1,0 %/<±1,5 % - <±0,5% <0,6 % - <0,2 %/<0,5 % - <0,2 % De 20 a 200 μl, de 100 a 1000 μl
605.00€
1 set
Ver productos alternativos
Ahorre hasta 
»
Fecha estimada de envío: 25-04-2024
para ver el stock
Añadir a la cesta
11717976
Ver documentos Detalles de la promoción
Socorex™
826.TWX.N
<±1,5% - <±0,8%/<±1,5 % - <±0,5% <0,6 % - <0,2 %/<0,5 % - <0,2 % De 10 a 100 μl, de 100 a 1000 μl
605.00€
1 set
Ver productos alternativos
Ahorre hasta 
»
Fecha estimada de envío: 22-07-2024
para ver el stock
Añadir a la cesta
Descripción
Descripción
  • TwiXS Pack:
    • Two Acura™ Manual XS Micropipettes.
    • Free shelf pipette holder.
    • Qualitips™ samples.
    • QC certificates.
    • Operating instructions.
  • Optimized shape/size ratio for ease of use when working with micro tubes.
  • Reduced weight - lighter than leading brands.
  • Unique, Socorex™ patented lip seal reduces activation forces and provides for ultra-soft pipetting.
  • Adjustable tip ejector.
  • Autoclavable fully assembled.
  • Unsurpassed metrologic performance.
Especificaciones
Especificaciones
Esterilizable en autoclave
1
Paquete doble de micropipetas
2/paq.
Manual XS Acura™
Acura™
Paquete doble
36 meses