Learn More
Socorex™ Acura™ Manual 825 Micropipette Triopack
Classic and universal, these micropipettes are intended for all applications and come in a select three-pack. Socorex™ Acura™ Manual 825 Micropipette Triopack micropipettes are designed for comfort and sturdiness.
Marca: Socorex™ 825.TRIO.P
Detalles adicionales : Peso : 0.40000kg
Descripción
- Forma ergonómica.
- Ligero
- Carrera del émbolo ultrasuave.
- Ajusten inteligente y fiable del volumen:
- El ajuste micrométrico de última generación se realiza de forma suave y precisa girando el botón.
- Los topes de clic finamente mecanizados y la tapa giratoria libre evitan cualquier alteración de volumen no deseada.
- La visualización digital del volumen establecido en la parte frontal del instrumento es fácilmente visible durante el pipeteo.
- Esterilizables en autoclave.
Especificaciones
EN ISO 8655, DIN 12650, GMP, GLP, GBEA, NCCLS y CE directiva IVD 98/79 CEE sobre dispositivos médicos | |
Acura™ | |
10, 100, 1000 μl | |
3/paq. |
Esterilizable en autoclave | |
Juego de tres micropipetas | |
3 micropipetas Acura™, manual, muestras de puntas, Qualitips™ 10/100/1000 μl |