Learn More
Socorex™ Acura™ Manual 825 Micropipette Triopack
Código de producto. p-8007526
Change view
Click to view available options
Volumen (métrico):
10, 100, 1000 μl
10, 50, 200 μl
2, 10, 50 μl
2, 20, 200 mul
De 10 a 100 μl, de 100 a 1000 μl, de 0,5 a 5,0 ml
De 100 a 1000 μl, de 0,5 a 5,0 ml, de 1,0 a 10 ml
De 2 a 20, de 20 a 200, de 100 a 1000 μl
De 5 a 50 μl, de 20 a 200 μl, de 100 a 1000 μl
de 0,5 a 10, de 10 a 100 y de 100 a 1000 μl
Packungsgröße:
1 set
Artikelnummer. Volumen (métrico) unitSize
10680833 10, 100, 1000 μl 1 set
10112412 10, 50, 200 μl 1 set
10227032 de 0,5 a 10, de 10 a 100 y de 100 a 1000 μl 1 set
10690833 De 2 a 20, de 20 a 200, de 100 a 1000 μl 1 set
10462812 De 5 a 50 μl, de 20 a 200 μl, de 100 a 1000 μl 1 set
10315622 De 10 a 100 μl, de 100 a 1000 μl, de 0,5 a 5,0 ml 1 set
10254312 De 100 a 1000 μl, de 0,5 a 5,0 ml, de 1,0 a 10 ml 1 set
10142362 2, 10, 50 μl 1 set
10581003 2, 20, 200 mul 1 set
9 options
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
Artikelnummer. 10680833
Marke: Socorex™ 825.TRIO.P
Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
Clásicas y universales, estas micropipetas están diseñadas para todas las aplicaciones y se suministran en un paquete de tres. Las micropipetas Acura™ manual825 Socorex™ el juego de tres micropipetas está diseñado para ofrecer comodidad y resistencia.
  • Forma ergonómica.
  • Ligero
  • Carrera del émbolo ultrasuave.
  • Ajusten inteligente y fiable del volumen:
    • El ajuste micrométrico de última generación se realiza de forma suave y precisa girando el botón.
    • Los topes de clic finamente mecanizados y la tapa giratoria libre evitan cualquier alteración de volumen no deseada.
  • La visualización digital del volumen establecido en la parte frontal del instrumento es fácilmente visible durante el pipeteo.
  • Esterilizables en autoclave.
Spezifikation
Certificaciones/conformidad EN ISO 8655, DIN 12650, GMP, GLP, GBEA, NCCLS y CE directiva IVD 98/79 CEE sobre dispositivos médicos
Esterilizables en autoclave Autoclavable
Línea de productos Acura
Tipo Juego de tres micropipetas
Volumen (métrico) 10, 100, 1000 μl
Incluye 3 micropipetas Acura™, manual, muestras de puntas, Qualitips™ 10/100/1000 μl
Cantidad 3/paq.
Name des Produkts
Wählen Sie ein Thema
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.