Learn More
Socorex™ Acura™ Electro 956.12 Micropipette Initial Kit
Ergonomic electronic multi-channel micropipette initial package. Socorex™ Acura™ Electro 956.12 Micropipette Initial Kit includes pipette, charging stand, fast charger with AC adapter and cord, additional battery pack, and pipette tip samples.
Marca: Socorex™ 956.12.010E
Detalles adicionales : Peso : 0.80000kg
Descripción
- Ergonomía excepcional y fácil de usar.
- Ligero
- Programa fácil, intuitivo y de autoenseñanza.
- Pantalla grande, lectura reversible de derecha/izquierda.
- Motor controlado por microprocesador.
- Batería recargable de intercambio rápido, carga rápida y larga duración.
- Expulsión de puntas automática
- Instale también cualquier módulo volumétrico monocanal.
Especificaciones
<±3,5% - <±1,0% | |
Puntas Optifit: 10000μL | |
12 | |
Kit de micropipetas electrónicas | |
LCD derecha/izquierda | |
0,05 μl | |
1 unidad | |
24 meses |
300μL epT.I.P.S™ punta de pipeta | |
0,5 μL | |
Acura™ | |
De 0,5 a 10 μl | |
Soporte de carga de pipetas, cargador rápido con adaptador y cable de CA, paquete de baterías adicionales, certificado de control de calidad, muestras de puntas de pipeta Qualitips™ e instrucciones de funcionamiento. | |
< 3,0% - < 0,7% | |
<1.5Hours |