Learn More
Socorex™ Kit inicial de micropipeta Acura™ Electro 956.12
Descripción
- Ergonomía excepcional y fácil de usar.
- Ligero
- Programa fácil, intuitivo y de autoenseñanza.
- Pantalla grande, lectura reversible de derecha/izquierda.
- Motor controlado por microprocesador.
- Batería recargable de intercambio rápido, carga rápida y larga duración.
- Expulsión de puntas automática
- Instale también cualquier módulo volumétrico monocanal.
Especificaciones
Especificaciones
| Exactitud | <±3,5% - <±1,0% |
| Batería, tipo | 4,8 V NiMH |
| Certificaciones/conformidad | EN ISO 8655, GMP, GLP, NCCLS. IVD 98/79 EEC (productos sanitarios para diagnóstico in vitro), ED 89/336 EEC, 91/263 EEC, 92/31 EEC, 93/68 EEC, FCCCFR47, parte 15 (compatibilidad electromagnética), ED 73/23 EEC, 93/68EEC, IEC 61010-1 (seguridad eléctrica), ED 2011/65/EC Restricción de Sustancias Peligrosas (RoHS) |
| Modelo | 0,5 μL |
| Número de canales | 12 |
| Línea de productos | Acura |
| Tipo | Kit de micropipetas electrónicas |
| Volumen (métrico) | De 0,5 to 10 μl |
| Pantalla | LCD derecha/izquierda |
| Incluye | Soporte de carga de pipetas, cargador rápido con adaptador de CA y cable, paquete de baterías adicional, certificado de control de calidad, Qualitips™ muestras de puntas de pipeta e instrucciones de uso. |
| Mostrar más |