Learn More
Socorex™ Acura™ Electro 926 Electronic Single-Channel Micropipette Initial Kit
Ergonomic electronic single-channel micropipette initial package. Acura™ Electro 926 Electronic Single-Channel Micropipette Initial Kit includes pipette, charging stand, fast charger, AC adapter and cord, additional battery pack, and pipette tip samples.
Marca: Socorex™ 926.0050E
Detalles adicionales : Peso : 0.80000kg
Descripción
- Ergonomía excepcional y fácil de usar.
- Ligero
- Programa fácil, intuitivo y de autoenseñanza.
- Pantalla grande, lectura reversible de derecha/izquierda.
- Motor controlado por microprocesador.
- Batería recargable de intercambio rápido, carga rápida y larga duración.
- La longitud reducida del eje y el extremo cónico mejoran la capacidad de conducción y el acceso a microtubos y microplacas.
- Incluye contador de ciclos de pipeteo.
- Módulos volumétricos opcionales
Especificaciones
<±1,0% - <±0,5 | |
EN ISO 8655, GMP, GLP, NCCLS. IVD 98/79 EEC (productos sanitarios para diagnóstico in vitro), ED 89/336 EEC, 91/263 EEC, 92/31 EEC, 93/68 EEC, FCCCFR47, parte 15 (compatibilidad electromagnética), ED 73/23 EEC, 93/68EEC, IEC 61010-1 (seguridad eléctrica), ED 2011/65/EC Restricción de Sustancias Peligrosas (RoHS) | |
1 | |
Kit inicial de micropipeta | |
LCD derecha/izquierda | |
0,25 μl | |
1 Unidad | |
24 meses |
4,8 V NiMH | |
926 | |
Acura™ | |
2,5 a 50 mL | |
Soporte de carga de pipetas, cargador rápido con adaptador de CA y cable, paquete de baterías adicional, certificado de control de calidad, Qualitips™ muestras de puntas de pipeta e instrucciones de uso. | |
<0,7% a <0,25% | |
1,5 Horas |