Learn More
Socorex™ Acura™ Electro 926 Electronic Single-Channel Micropipette Initial Kit
Ergonomic electronic single-channel micropipette initial package. Acura™ Electro 926 Electronic Single-Channel Micropipette Initial Kit includes pipette, charging stand, fast charger, AC adapter and cord, additional battery pack, and pipette tip samples.
985.00€
Especificaciones
Batería, tipo | 4,8 V NiMH |
---|---|
Certificaciones/conformidad | EN ISO 8655, GMP, GLP, NCCLS. IVD 98/79 EEC (productos sanitarios para diagnóstico in vitro), ED 89/336 EEC, 91/263 EEC, 92/31 EEC, 93/68 EEC, FCCCFR47, parte 15 (compatibilidad electromagnética), ED 73/23 EEC, 93/68EEC, IEC 61010-1 (seguridad eléctrica), ED 2011/65/EC Restricción de Sustancias Peligrosas (RoHS) |
Modelo | 926 |
Número de canales | 1 |
Línea de productos | Acura™ |
Código de producto | Marca | Volumen (métrico) | Incrementos | Exactitud | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Volumen (métrico) | Incrementos | Exactitud | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||
11819213
|
Socorex™
926.0002E |
0,1 a 2,0 mL | 0,01 μL | <±2,5% a <±0,9% |
985.00€
cada uno |
Fecha estimada de envío: 02-07-2024
Inicie sesión para ver el stock |
|||
11899213
|
Socorex™
926.0050E |
2,5 a 50 mL | 0,25 μl | <±1,0% - <±0,5 |
985.00€
cada uno |
Fecha estimada de envío: 02-07-2024
Inicie sesión para ver el stock |
|||
11859223
|
Socorex™
926.1000E |
De 50 a 1000 μL | 5,0μL | <±0,8% - <±0,4% |
985.00€
cada uno |
Fecha estimada de envío: 02-07-2024
Inicie sesión para ver el stock |
|||
Descripción
- Exceptional, user-friendly ergonomics.
- Lightweight.
- Easy, intuitive, self-teaching program.
- Large display, reversible right/left reading.
- Microprocessor-controlled motor.
- Swift-interchange, rapidly charging, long-working, rechargeable battery pack.
- Reduced shaft length and conical end improve drivability and access to microtubes and microplates.
- Includes pipetting cycle counter.
- Optional volumetric modules.
Especificaciones
4,8 V NiMH | |
926 | |
Acura™ | |
LCD derecha/izquierda | |
1 Unidad | |
24 meses |
EN ISO 8655, GMP, GLP, NCCLS. IVD 98/79 EEC (productos sanitarios para diagnóstico in vitro), ED 89/336 EEC, 91/263 EEC, 92/31 EEC, 93/68 EEC, FCCCFR47, parte 15 (compatibilidad electromagnética), ED 73/23 EEC, 93/68EEC, IEC 61010-1 (seguridad eléctrica), ED 2011/65/EC Restricción de Sustancias Peligrosas (RoHS) | |
1 | |
Kit inicial de micropipeta | |
Soporte de carga de pipetas, cargador rápido con adaptador de CA y cable, paquete de baterías adicional, certificado de control de calidad, Qualitips™ muestras de puntas de pipeta e instrucciones de uso. | |
1,5 Horas |