Learn More
Socorex™ Acura™ Electro 926 Electronic Single-Channel Micropipette Initial Kit
Ergonomic electronic single-channel micropipette initial package. Acura™ Electro 926 Electronic Single-Channel Micropipette Initial Kit includes pipette, charging stand, fast charger, AC adapter and cord, additional battery pack, and pipette tip samples.
Marca:  Socorex™ 926.1000E
Detalles adicionales : Peso : 0.01000kg
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 11859223
  • 985.00€ / cada uno
Fecha estimada de envío: 15-07-2024
para ver el stock
Añadir a la cesta
Descripción
Descripción
  • Ergonomía excepcional y fácil de usar.
  • Ligero
  • Programa fácil, intuitivo y de autoenseñanza.
  • Pantalla grande, lectura reversible de derecha/izquierda.
  • Motor controlado por microprocesador.
  • Batería recargable de intercambio rápido, carga rápida y larga duración.
  • La longitud reducida del eje y el extremo cónico mejoran la capacidad de conducción y el acceso a microtubos y microplacas.
  • Incluye contador de ciclos de pipeteo.
  • Módulos volumétricos opcionales
Especificaciones
Especificaciones
<±0,8% - <±0,4%
EN ISO 8655, GMP, GLP, NCCLS. IVD 98/79 EEC (productos sanitarios para diagnóstico in vitro), ED 89/336 EEC, 91/263 EEC, 92/31 EEC, 93/68 EEC, FCCCFR47, parte 15 (compatibilidad electromagnética), ED 73/23 EEC, 93/68EEC, IEC 61010-1 (seguridad eléctrica), ED 2011/65/EC Restricción de Sustancias Peligrosas (RoHS)
1
Kit inicial de micropipeta
LCD derecha/izquierda
5,0μL
1 Unidad
24 meses
4,8 V NiMH
926
Acura™
De 50 a 1000 μL
Soporte de carga de pipetas, cargador rápido con adaptador de CA y cable, paquete de baterías adicional, certificado de control de calidad, Qualitips™ muestras de puntas de pipeta e instrucciones de uso.
<0,4% a <0,1%
1,5 Horas