Learn More
Honeywell Burdick & Jackson™ Activator Reagent, 0.5M ETT in Acetonitrile
BioSyn™, for DNA/RNA synthesis
3505.00€
Especificaciones
CAS 75-05-8
Densidad 0,809 g/cm3
Ver más especificaciones
Productos 1
Código de producto Marca Cantidad Tipo de empaquetado Precio Cantidad y disponibilidad  
Código de producto Marca Cantidad Tipo de empaquetado Precio Cantidad y disponibilidad  
17195451
Ver documentos Detalles de la promoción
Honeywell Burdick & Jackson™
BR725-2.5GL
4 x 2,5 l FRASCO DE VIDRIO; GL45
3505.00€
2.50 litro
Ver productos alternativos
Ahorre hasta 
»
En stock
para ver el stock
Descripción
Descripción
Burdick & Jackson™ BioSyn™ reagents & solvents for DNA/RNA synthesis
  • Honeywell Burdick & Jackson™ BioSyn™ Solvents and Reagents are specifically processed and purified to exacting specifications, ensuring outstanding synthesis efficiency
  • ideal for oligonucleotide synthesis regardless of the application
  • All solvents and reagents are filtered (0.2-micron for oxidation reagents and 0.1-micron for all other reagents) to minimize particulate contamination
Especificaciones
Especificaciones
75-05-8
0,809 g/cm3