Learn More
Solstice Reactivo activador, 0,5 M ETT en acetonitrilo
Código de producto. 17195451 Tienda Honeywell Fluka Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
4 x 2,5 l
Tipo de empaquetado:
FRASCO DE VIDRIO; GL45
Tamaño de la unidad:
2.50 litro
Código de producto. Cantidad Tipo de empaquetado Tamaño de la unidad
17195451 4 x 2,5 l FRASCO DE VIDRIO; GL45 2.50 litro
1 options
Código de producto. 17195451 Proveedor Solstice N.º de proveedor BR7252.5GL
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Ver productos alternativos
Biosyn™, para síntesis de ADN/ARN
Disolventes y reactivos Burdick & Jackson™ BioSyn™ para síntesis de ADN/ARN
  • Los disolventes y reactivos Honeywell Burdick & Jackson™ BioSyn™ se procesan y purifican específicamente de acuerdo con las especificaciones exactas, lo que garantiza una extraordinaria eficacia de síntesis
  • ideal para síntesis de oligonucleótidos independientemente de la aplicación
  • Se filtran todos los disolventes y reactivos (0,2 micras para reactivos de oxidación y 0,1 micras para todos los demás reactivos) para minimizar la contaminación de partículas
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
CAS 75-05-8
Densidad 0,809 g/cm3
Tipo de empaquetado FRASCO DE VIDRIO; GL45
Cantidad 4 x 2,5 l